Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinum Assay Buffer for Serum Samples
Código de producto. 16336672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16336672 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16336672 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EPXP11113000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    144.76€ / 10 ml
    Ahorro 43.24€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
El tampón de ensayo platino ProcartaPlex para muestras de suero (1X) se utiliza para la dilución de muestras de suero y proporciona resultados de recuperación de picos y diluciones en el rango del 70-130 %.
El tampón de ensayo platino ProcartaPlex para muestras de suero (1X) se utiliza para la dilución de muestras de suero y proporciona resultados de recuperación de picos y dilución en el rango del 70–130 %.
El tampón de ensayo platino ProcartaPlex para muestras de suero (1X) se incluye en nuestro kit básico humano platino ProcartaPlex para muestras de suero (n.º de cat. EPXP010-10422-901) y paneles de platino disponibles en el mercado. Se ofrece aquí como un artículo independiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón
Cantidad 10 mL
Especie Humano
Formulario Líquido
Línea de productos ProcartaPlex
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador de 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo