Learn More
Clorhidrato de procarbazina, TRC
Código de producto. 30422535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422535 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30422535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP755400250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Fórmula molecular C12 H19 N3 O . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-','monohydrochloride (9CI), p-Toluamide','N-isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, N-Isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC 4-[(2-metilhidrazinil)metil]-N-propan-2-ilbenzamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 257.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1295