Learn More
Procarbazine Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476296 100 mg 100 miligramos
16471696 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13733
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Procarbazine Hydrochloride is an orally active alkylating agent, with anticancer activity. Procarbazine Hydrochloride can be used in Hodgkin's disease research.
Procarbazine Hydrochloride is an orally active alkylating agent, with anticancer activity. Procarbazine Hydrochloride can be used in Hodgkin's disease research.
Specifications
Nombre del producto químico o material Procarbazine Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 366-70-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H20ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (387.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (64.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C)C)C1=CC=C(CNNC)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 257.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.76
Porcentaje de pureza 95.0%