Learn More
Clorhidrato de procarbazina, LoGiCal
Código de producto. 30458525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458525 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458525 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3239.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Nombres de analitos o componentes Procarbazine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H19 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467, p-Toluamide, N-isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), N-Isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC 4-[(2-metilhidrazinil)metil]-N-propan-2-ilbenzamida; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 257.76
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257,1295 g/mol