Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de procarbazina
Código de producto. 15537729 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15537729 250 mg 250 miligramos
15527729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15537729 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    144.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 25.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 366-70-1 | C12H19N3O·HCl | 257.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-70-1
Fórmula molecular C12H19N3O·HCl
Peso molecular (g/mol) 257.76
Clave InChI DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo procarbazine hydrochloride, procarbazine hcl, matulane, nathulane, natunalar, mih hydrochloride, pcb hydrochloride, procarbazine.hcl, ibenzmethyzine hydrochloride, natulan hydrochloride
PubChem CID 9703
ChEBI CHEBI:71428
Nombre IUPAC 4-[(2-metilhidrazinil)metil]-N-propan-2-ilbenzamida; clorhidrato
SMILES CC(C)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)CNNC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procarbazine hydrochloride
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.76
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Procarbazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.