Learn More
Procaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procaine |
| CAS | 59-46-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester (8CI), 2-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate, 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 4-Aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester, Diethylaminoethyl p-aminobenzoate, Duracaine, NSC 169497, Nissocaine, Pfizerpen AS, Procain, Procaine, Procaine base, SP 01, Spinocaine, Vitamin H3, p-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, β-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate, β-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)etil 4-aminobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 236.31 |
| Mostrar más |