Learn More
Procaine Penicillin G Hydrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C29H40N4O7S |
| Peso molecular | 588.72 |
| Clave InChI | KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N |
| SMILES | O.CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate hydrate |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 5 g |
| Peso molecular (g/mol) | 588.72 |
| Mostrar más |