Learn More
N-óxido de procaína, Mikromol™
Código de producto. 30052585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052585 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052585 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0596.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de procaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Procaine N-Oxide
CAS 1027072-50-9
Nombres de analitos o componentes Procaine N-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanol, 2-(diethyloxidoamino)-, 1-(4-aminobenzoate), Procaine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3/c1-3-15(17,4-2)9-10-18-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC Óxido de 2-(4-aminobenzoil)oxi-N,N-dietiletanamina
Peso molecular (g/mol) 252.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,1474 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.