Learn More
Procaine, MedChemExpress
Descripción
Procaine is a DNA-demethylating agent. Procaine acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procaine |
| Forma física | Powder |
| CAS | 59-46-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H20N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (423.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1 |
| Mostrar más |