Learn More
Procaine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460988 5 g 5 g
16422229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0546A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procaine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 51-05-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (183.30 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 272.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.77
Porcentaje de pureza 99.94%