Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de procaína, 99 %
Código de producto. 10542421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10542421 100 g Frasco de plástico 100 GR
10177743 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542421 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 207311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.90€
    54.65€ / 100 g
    Ahorro 9.25€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-05-8
Fórmula molecular C13H21ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 272.77
Número MDL MFCD00013000
Clave InChI HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 4-aminobenzoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procaine hydrochloride
Punto de fusión 154.0°C to 158.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.)
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 424
Índice Merck 15, 7875
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Procaine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.