Learn More
Clorhidrato de procaína 1,0 mg/ml en acetonitrilo (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463825 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463825 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0596.0011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Nombres de analitos o componentes Procaine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 4-aminobenzoato; clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 272.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 272,1292 g/mol