Learn More
Procaína HCl, Lipomed
Código de producto. 30458688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458688 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30458688 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPRO638HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Procaína HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Nombres de analitos o componentes Procaine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2 . Cl H
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9 CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8 CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 4-aminobenzoato; clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 272.77
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272,1292 g/mol