Learn More
Procainamida Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134364 25 g 25 g
30133269 100 g 100 g
30011083 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75513025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-39-1
Fórmula molecular C13 H21 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 271.79
Sinónimo Procainamide Hydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide hydrochloride (1:1), 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, p-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide monohydrochloride, Amidoprocaine, Amisalin, Cardiorytmin, HC 5006, Novocaine amide hydrochloride, Novocamid hydrochloride, Procainamide hydrochloride, Procainamide monohydrochloride, Procamid, Procamide, Procan SR, Procapan, Procardyl, Pronestyl, Pronestyl hydrochloride, Spicain amide
Nombre IUPAC 4-amino-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida; clorhidrato
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procainamide hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1451
Porcentaje de pureza >95%