Learn More
Clorhidrato de procainamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de procainamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procainamide hydrochloride |
| CAS | 614-39-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Procainamide hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H21 N3 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Procainamide Hydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide hydrochloride (1:1), 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, p-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide monohydrochloride, Amidoprocaine, Amisalin, Cardiorytmin, HC 5006, Novocaine amide hydrochloride, Novocamid hydrochloride, Procainamide hydrochloride, Procainamide monohydrochloride, Procamid, Procamide, Procan SR, Procapan, Procardyl, Pronestyl, Pronestyl hydrochloride, Spicain amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida; clorhidrato |
| Mostrar más |