Learn More
Procainamide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448026 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0084
MedChemExpress Procainamide hydrochloride is an anti-arrhythmic agent and is used to treat cardiac arrhythmia; induces rapid block of the batrachotoxin(BTX)-activated sodium channels of the heart muscle and acts as antagonist to long gating closures.
Procainamide hydrochloride is an anti-arrhythmic agent and is used to treat cardiac arrhythmia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procainamide hydrochloride
Forma física Solid
CAS 614-39-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (183.97 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 271.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.79
Porcentaje de pureza 98.0%