Learn More
Probucol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17720659 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17720659 5 g 5 g
17730659 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17720659 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469490050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probucol
CAS 23288-49-5
Sinónimo 4,4 '-(Isopropilidenditio)bis[2,6-di-terc-butilfenol]
Cantidad 5 g
Solubilidad Solución acuosa insoluble: soluble en metanol, acetona, acetonitrilo, THF
Punto de fusión De 125 °C a 128 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C31 H48 O2 S2
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Color Blanco a casi blanco
Pureza ≥97,5%