Learn More
Probucol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11443752 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11443752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215637110
Mejora la captación selectiva de los ésteres de colestero asociados al HDL. Probucol, MP Biomedicals es un agente antioxidante, antiinflamatorio e hipocolesterolémico. También es un antihiperlipoproteinémico.
El probucol inhibe la aterogénesis en conejos genéticamente hipercolesterolémicos (Watanabe) y atenúa la apoptosis de cardiomiocitos inducida por isquemia/reperfusión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 23288-49-5
Punto de fusión 124°C to 126°C (literature)
Fórmula molecular C31H48O2S2
Cantidad 10 g
Sinónimo probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/mL, clear and colorless solution).
Clave InChI FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-Ditert-butil-4-[2-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)sulfanilpropan-2-ilsulfanil]fenol
Peso molecular (g/mol) 516.843
PubChem CID 4912
ChEBI CHEBI:8427
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.85
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo blanco