Learn More
Probucol, MedChemExpress
Código de producto. 16492116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492116 500 mg 500 miligramos
16478276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0388
MedChemExpress Probucol (DH-581) is an anti-hyperlipidemic drug by lowering the level of cholesterol in the bloodstream by increasing the rate of LDL catabolism.
Probucol (DH-581) is an anti-hyperlipidemic drug by lowering the level of cholesterol in the bloodstream by increasing the rate of LDL catabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probucol
CAS 23288-49-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H48O2S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo DH-581
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.48 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C
Peso molecular (g/mol) 516.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.84
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism