Learn More
Probucol, LoGiCal
Código de producto. 30462190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462190 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462190 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1068.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probucol
CAS 23288-49-5
Nombres de analitos o componentes Probucol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H48 O2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(thio)]bis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Acetone, bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) mercaptole (8CI), Phenol, 4,4'-(isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butyl- (8CI), 4,4'-(Isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], Biphenabid, Bisbid, Bisphenabid, DH 581, Lipomal, Lorelco, Lurselle, NSC 652160, NSC 86225, Panavir, Phenbutol, Probucol, Sinlestal
Fórmula InChI InChI=1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-Ditert-butil-4-[2-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)sulfanilpropan-2-ilsulfanil]fenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 516.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.3096 g/mol