Learn More
Disuccinato de probucol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Probucol Disuccinate |
| CAS | 216168-45-5 |
| Fórmula molecular | C39H56O8S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butanedioic Acid (1-Methylethylidene)bis[thio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4,1-phenylene]] Ester, Butanedioic Acid','1,1'-[(1-Methylethylidene)bis[thio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4,1-phenylene]]] Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H56O8S2/c1-35(2,3)25-19-23(20-26(36(4,5)6)33(25)46-31(44)17-15-29(40)41)48-39(13,14)49-24-21-27(37(7,8)9)34(28(22-24)38(10,11)12)47-32(45)18-16-30(42)43/h19-22H,15-18H2,1-14H3,(H,40,41)(H,42,43) |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(OC(=O)CCC(=O)O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1OC(=O)CCC(=O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[2,6-diterbutil-4-[2-[3,5-diterbutil-4-(3-carboxipropanoiloxi)fenil]sulfanilpropan-2-ilsulfanil]fenoxi]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 716.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 716.3417 |