Learn More
Probucol, 99,7 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453752 50 g 50 g
11433752 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215637150
CAS 23288-49-5
Fórmula molecular C31H48O2S2
Peso molecular (g/mol) 516.843
Clave InChI FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
PubChem CID 4912
ChEBI CHEBI:8427
Nombre IUPAC 2,6-Ditert-butil-4-[2-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)sulfanilpropan-2-ilsulfanil]fenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probucol
Color Blanco
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.8
Porcentaje de pureza 0.997
Forma física Polvo