Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Código de producto. 11590646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
150 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590646 50 mL 50 ml
11500656 150 ml 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11590646 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R80101
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
La resina ProBond se suministra como una pulpa al 50 % en etanol al 20 %.
Una resina de afinidad cargada de níquel utilizada para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis).
  • La resina quelante de níquel ProBond™ es una resina de afinidad cargada de níquel que se utiliza para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis).
  • Las proteínas ligadas a la resina pueden eluirse con tampón de pH bajo o por competencia con imidazol o histidina
  • La purificación en un solo paso se puede realizar tanto en condiciones nativas como desnaturalizantes
  • La resina ProBond™ utiliza el ácido inodiacético (IDA) del ligando quelante unido a una resina de agarosa al 6 % altamente entrecruzada.
  • Adecuada para su uso en aplicaciones de flujo por gravedad, lotes y FPLC.
  • Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento La resina ProBond™ está precargada y es capaz de unir de 1 a 5 mg de proteína recombinante por cada 1 ml de resina. Se proporciona como una pulpa al 50 % en etanol al 20%. La resina aparecerá de color azul cuando se cargue con Ni2+. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de la resina ProBond™ durante seis meses si se almacenan correctamente.
Fase estacionaria Quelante de níquel
Línea de productos ProBond
Tipo Resina
Cantidad 50 mL
Formulario Suspensión