Learn More
Invitrogen™ Human proBNP/NPPB ELISA Kit
Código de producto. 15455113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455113 96 pruebas 1 set
17155549 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455113 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHPRONPPB
ELISA
The Human proBNP/NPPB ELISA quantitates Hu proBNP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu proBNP. Principle of the method The Human proBNP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
En el tejido cardíaco, el péptido natriurético cerebral (BNP) se sintetiza como un precursor de 134 aminoácidos (prepro-BNP), que se escinde mediante proteasas para formar un péptido de ""señal"" 26aa y un pro-BNP 108 aa. La digestión proteolítica del pro-BNP da lugar a la formación de 76 aa amino-terminal NT-proBNP y de una molécula hormonal 32 aa BNP biológicamente activa. Tanto el proBNP como el NTproBNP circulan en el plasma humano y se han propuesto como marcadores para el diagnóstico precoz de la disfunción del ventrículo izquierdo, así como marcadores de pronóstico de posibles complicaciones cardíacas en pacientes con insuficiencia cardíaca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P16860
Intervalo del ensayo 0,137-100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,14 ng
Intervalo de calibración De 0,14 ng/ml a 100 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta proBNP y NT-proBNP humanos. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4879
Símbolo de gen BNP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo BNP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min