Learn More
Beschreibung
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
- Ideal para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes
- Tiempo de respuesta: 1,25 segundos o más
- Cada sonda viene con un código de colores. ANSI cable enrollado: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta
- Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
Garantie
6 meses
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Placas calefactoras, hornos y moldes |
| Incluye | 5 ft Codificado por colores ANSI Cable en espiral con miniconector |
| Material | Acero inoxidable, aluminio, Plástico ABS |
| Tipo de sonda | Sonda de superficie, tipo K |
| Tipo de producto | Sonda de termopar |
| Temperatura máx. (imperial) | 1200 °F |
| Temperatura máxima | 649 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | -418 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -250 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 418 °F a + 1200 °F) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?