Learn More
Probenecida, Lipomed
Descripción
Probenecide
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Probenecid |
| CAS | 57-66-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Probenecid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O4 S |
| Sinónimo | Probenecid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |