Learn More
Probenecida, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30464297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464297 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464297 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPRO7171LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Probenecida, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid
CAS 57-66-9
Nombres de analitos o componentes Probenecid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H19 N O4 S
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Probenecid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 285.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 285,1035 g/mol