Learn More
Molecular Probes™ Probenecid, hidrosoluble
Código de producto. 11529306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 77 mg
Tamaño de la unidad:
770 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11529306 10 x 77 mg 770 miligramos
1 options
Código de producto. 11529306 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor P36400
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Probenecid, hidrosoluble
Probenecid se utiliza normalmente para inhibir los transportadores de aniones orgánicos ubicados en la membrana celular. Estos transportadores pueden extrusionar colorantes e indicadores y, por tanto, contribuir a una carga deficiente o a una señal de fondo elevada en ensayos basados en la retención de colorantes o indicadores dentro de las células. El uso de probenecid para bloquear el flujo hacia el exterior de colorantes intracelulares fue descrito por primera vez por Di Virgilio et al. (1990) y se ha utilizado con una amplia gama de colorantes y conjugados aniónicos. La forma de ácido libre de probenecid que normalmente se utiliza es difícil de disolver, por lo que es necesario introducir NaOH 1 M para conseguir que se disuelva. Nuestro probenecid hidrosoluble (P36400) se disuelve rápidamente en el tampón de ensayo y elimina la necesidad de manipular NaOH cáustico. El probenecid hidrosoluble se incluye en los kits de ensayo de calcio Fluo-4 NW (F36205, F36206) y también se encuentra disponible por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 x 77 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo de etiquetado celular
compliance-icons
Nombre del producto
  • PROBENECID, WATER SOLUBLE Probenecid is commonly used to inhibit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid