Learn More
Probenecid, TRC
Código de producto. 30132429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132429 5 g 5 g
30135310 100 g 100 g
17943175 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7550005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-66-9
Fórmula molecular C13 H19 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 285.36
Sinónimo Probenecid, Benzoic acid, 4-[(dipropylamino)sulfonyl]-, Benzoic acid, p-(dipropylsulfamoyl)- (8CI), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid, 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylaminosulfonyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, Apurina, Benecid, Benemid, Benuryl, NSC 18786, Probecid, Proben, Probenecid, Probenecid acid, Prolongine, Synergid R, Tubophan, Uricosid, p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, p-(Dipropylsulfamyl)benzoic acid
Nombre IUPAC ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1035