Learn More
probenecid, Mikromol™
Descripción
Probenecid
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Probenecid |
| CAS | 57-66-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Probenecid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Probenecid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico |
| Mostrar más |