Learn More
Éster metílico de probenecid, Mikromol™
Código de producto. 30049533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049533 25 mg 25 miligramos
17974056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049533 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0657.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de probenecid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid Methyl Ester
CAS 53212-75-2
Nombres de analitos o componentes Probenecid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO4S/c1-4-10-15(11-5-2)20(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(16)19-3/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
Nombre IUPAC 4-(dipropilsulfamoil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 299.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1191 g/mol