Learn More
Probenecid, MedChemExpress
Código de producto. 16440988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440988 5 g 5 g
16402229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0545
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid
CAS 57-66-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19NO4S
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (350.43 mM) ∣0.5 M NaOH : 100 mg/mL (350.43 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CCC)CCC)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 285.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.36
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism