Learn More
Éster isopropílico de probenecid, Mikromol™
Código de producto. 30457668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457668 4 x 25 mg -
30049934 25 mg 25 miligramos
17963256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457668 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0657.0300254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de probenecid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Probenecid Isopropyl Ester
CAS 70190-78-2
Nombres de analitos o componentes Probenecid Isopropyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H25 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 4-(dipropilsulfamoil)benzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 327.44
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,1504 g/mol