Learn More
Probenecido Acil Beta-D-glucuronido >90%, TRC
Código de producto. 30008072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008072 5 mg 5 miligramos
30009983 1 mg 1 miligramo
30006921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7550105MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34017-15-7
Fórmula molecular C19 H27 N O10 S
Peso molecular (g/mol) 461.48
Sinónimo Probenecid Acyl-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-(dipropilsulfamoil)benzoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Probenecid Acyl beta-D-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO10S/c1-3-9-20(10-4-2)31(27,28)12-7-5-11(6-8-12)18(26)30-19-15(23)13(21)14(22)16(29-19)17(24)25/h5-8,13-16,19,21-23H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.1356
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.