Learn More
Probenecid, 99,8%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403752 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403752 25 g -
11413752 100 g -
11423752 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403752 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215637025
CAS 57-66-9
Fórmula molecular C13H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 285.36
Número MDL MFCD00038402
Clave InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nombre IUPAC ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.4
Porcentaje de pureza 0.998
Forma física Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • probenecida
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..