Learn More
Probenecid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420461 2.5 g 2.50 g
11430461 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420461 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20010.88
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 g/mol
It is a uricosuric drug, that is, it increases uric acid excretion in the urine. It is primarily used in treating gout and hyperuricemia. Probenecid was developed as an alternative to caronamide to competitively inhibit renal excretion of some drugs, thereby increasing their plasma concentration and prolonging their effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), soluciones de hidróxidos alcalinos, etanol (100 mm), acetona, cloroformo, hidróxido sódico (1 mm), DMSO (100 mm), metanol, ácidos diluidos (prácticamente insolubles), alcalinos diluidos y éter (ligeramente soluble).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-66-9
Fórmula molecular C13H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 285.36
Número MDL MFCD00038402
Clave InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nombre IUPAC ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenecid
Punto de fusión 198°C to 199°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 2.5 g
Índice Merck 14,7754
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible),solutions of alkali hydroxides,,ethanol (100 mM),acetone,chloroform,sodium hydroxide (1 M),DMSO (100 mM),methanol,dilute acids (practically insoluble),dilute alkalies,and ether (slightly soluble).
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.36
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Probenecid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid