Learn More
Probenazol, TRC
Código de producto. 17947174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17947174 100 mg 100 miligramos
17959654 500 mg 500 miligramos
17998414 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17947174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP754085100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27605-76-1
Fórmula molecular C10 H9 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 223.25
Sinónimo 1,2-Benzisothiazole, 3-(2-propenyloxy)-, 1,1-dioxide (9CI), 1,2-Benzisothiazole, 3-(allyloxy)-, 1,1-dioxide (8CI), 3-Allyloxy-1,2-benzisothiazol-1,1-dioxide, 3-Allyloxy-1,2-benzisothiazole 1,1-dioxide, 3-Allyloxy-1,2-benzisothiazole-1,1-oxide, Oryzaemate, Oryzemate, PO 20, PO 20 (pharmaceutical), Probenazole, 1,2-Benzisothiazole, 3-(2-propen-1-yloxy)-, 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 3-prop-2-enoxy-1,2-benzotiazol 1,1-dióxido
SMILES C=CCOC1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Probenazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-7-14-10-8-5-3-4-6-9(8)15(12,13)11-10/h2-6H,1,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0303