Descripción
- Accesorio para Guardian™ Placas calefactoras y agitadores
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para la gama Guardian |
| Modelo | Sonda PT1000(A) -40 °C a 400 °C 25 cm Hastelloy |
| Cantidad | 1 |
| Temperatura (métrico) | De 40 °C a 400 °C |
| Tipo | Sonda de temperatura |
| Material | Hastelloy |