Learn More
Ebro Electronic™ TPX 130 sonda
Código de producto. 11378861
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11378861 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11378861 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13415437
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PT 100, 4 conductores clase A, Lemo talla 1
Sondas alternativas para TFX 430/GFX 460
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva RoHS 2011/65/UE
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Laboratorio, control de temperatura, medición de aire, fluidos, sustancias dúctiles, medios agresivos y superficies, monitorización de procesos
Altura (métrico) 22 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable
Modelo TPX 130
Tipo de sonda PT100 PARA TFX430 PT100
Peso (métrico) 0.085 kg
Tipo de producto Sonda
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C a 400 °C
Para utilizar con (equipo) TFX 430, GFX 460 B, AX 110
Anchura (métrico) 22 mm