Learn More
Clorhidrato de proadifeno, Mikromol™
Código de producto. 30051999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051999 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051999 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3235.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de proadifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proadifen Hydrochloride
CAS 62-68-0
Nombres de analitos o componentes Proadifen Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H31 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2,2-difenilpentanoato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 389.96
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389,2122 g/mol