Learn More
Proadifen hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478726 100 mg 100 miligramos
16442266 500 mg 500 miligramos
16429885 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SKF-525A U-5446 RP-5171
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CCC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 389.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.96
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid