Learn More
Pro-xylane, MedChemExpress
Código de producto. 16490517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16490517 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16490517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108036
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pro-xylane
Forma física Liquid
CAS 439685-79-7
Color Colorless
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H16O5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (1300.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (433.54 mM)
SMILES CC(O)C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO1)O)O
Peso molecular (g/mol) 192.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 95.0%