Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto TWI de agar Pro-Tect (agar TSA con inhibidores)
Código de producto. 12942628
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Pro-Tect TWI
Cantidad:
1 x 10 placas
Volumen de llenado:
13 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad Volumen de llenado unitSize
12942628 Pro-Tect TWI 1 x 10 placas 13 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 12942628 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0678D
Tome muestras de superficies sin esfuerzo después de limpiarlas con placas irradiadas de triple envoltura con desinhibidores para neutralizar los desinfectantes de superficie y ayudar en la recuperación de microorganismos.
Tome muestras de superficies sin esfuerzo después de la limpieza y desinfección con placas de contacto TWI de agar Pro-Tect Thermo Scientific™, que contienen lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio y Tween 80 para neutralizar desinfectantes de superficie y ayudar en la recuperación de microorganismos.Las placas cuentan con triple envoltura y están irradiadas para la esterilidad.
Optimice la monitorización medioambiental de entornos de salas limpias con placas de contacto irradiadas con triple envoltura de agar Pro-Tect para el muestreo de superficies.
  • Seguro: el fondo abovedado evita que el agar se salga de la placa
  • Fácil manejo:La tecnología GripFit™ garantiza que la tapa permanezca en su lugar durante la manipulación, al mismo tiempo que se puede quitar fácilmente durante el control medioambiental.
  • Interpretación de resultados rápida: la capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite a los laboratorios informar sobre si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables.
  • Facilidad de apilamiento: permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
  • Uniformes: fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa
El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar.En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad o infección, crecerá para formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar.De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana.Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Descripción Pro-Tect TWI
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 13 mL
Cantidad 1 x 10 placas