Learn More
Techsit™ Silla alta antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie Pro-Tech Plus
Código de producto. 17743409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Acabado:
Plástico
Vinilo ESD
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Acabado Tamaño de la unidad
17743409 Negro Vinilo ESD cada uno
17763409 Blanco Plástico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17743409 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS7911B
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Silla para uso en salas blancas de categoría 5 tapizada con vinilo negro antiestático ESD, aro reposapiés y deslizadores. Dispositivo cerrado, regulable y totalmente ergonómico.
  • Silla alta para uso en salas blancas tapizada con vinilo antiestático ESD, con aro reposapiés regulable y deslizadores.
  • Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150 kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
  • BS EN61340-5-1 Conductividad 104 - 106 Ω
  • Dispositivo cerrado, armazón exterior
Especificaciones
Color Negro
Ajustable (altura) Yes
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado Vinilo ESD
Para utilizar con (aplicación) Cleanrooms, ESD Environments
Material del bastidor Acero
Altura del asiento 590 to 850 mm
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 15 kg
Tipo de rueda Glide
Anchura (métrico) 500 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Tipo de asiento Altura de banco alta