Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie Pro-Tech
Código de producto. 16593904
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Negro
Con reposabrazos:
No
Sí
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Con reposabrazos Con ruedas giratorias Tamaño de la unidad
16593904 Negro Sí Sí cada uno
16503914 Negro No Sí cada uno
16513914 Gris No No cada uno
16523914 Gris Sí No cada uno
16533914 Gris No Sí cada uno
16583904 Negro No No cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16593904 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS7002B/AA
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Silla alta ergonómica avanzada para laboratorio, tapizada con vinilo antimicrobiano
  • Silla alta ergonómica tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable.
  • Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la profundidad del asiento.
  • Silla con diseño ergonómico que se adapta automáticamente al usuario.
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Adjustable Arms
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento High Bench Height
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 17 kg
Tipo de rueda Glides
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos Sí
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Vinyl