Learn More
Techsit™ Silla alta antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas. Serie Pro-Tech
Código de producto. 16573914
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Con reposabrazos:
No
Sí
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Con reposabrazos Con ruedas giratorias Tamaño de la unidad
16573914 Sí No cada uno
16563914 No No cada uno
16583914 No Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16573914 Proveedor Techsit™ N.º de proveedor TS7006AA
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Silla alta ergonómica avanzada y antiestática ESD para uso en salas blancas.
  • Silla alta ergonómica tapizada con vinilo antiestático ESD
  • Vinilo antiestático ESD fácil de limpiar
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la profundidad del asiento.
  • Silla con diseño ergonómico que se adapta automáticamente al usuario.
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo. 150Kg de peso máximo
  • BS EN61340-5-1 Conductividad 104-106Ω
  • Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Seating
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Adjustable arms
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Fondo (métrico) 450 mm
Acabado ESD Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento High Bench Height
Tapizado ESD Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Glide
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos Sí
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí