Learn More
Kartell Soporte profesional
Descripción
- Puede contener micropipetas profesionales tanto de un solo canal como multicanal.
- El diseño elegante y la naturaleza giratoria de este soporte de carrusel permiten al usuario almacenar o retirar las pipetas fácilmente del soporte.
- La base estable del soporte facilita la operación con una sola mano y el diseño robusto garantiza el mantenimiento seguro de las pipetas.
- Portátil y ligero.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco/rojo |
| Admite | Pipetas monocanal y multicanal |
| Material | ABS |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Redondo |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de producto | Soporte de micropipetas |
| Estantes | Ninguno |