Learn More
Lauda™ Termostato de baño de refrigeración PRO RP 3035 con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16833080
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16833080 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16833080 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L000009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Baño termostático con la última tecnología de microprocesador, sistema de refrigeración integrado
  • Pantalla gráfica OLED brillante y de alto contraste
  • Funcionamiento con panel de control desmontable giratorio en 360° con cursores y teclas programables para control remoto
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Posibilidad de actualización con interfaz (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Programador integrado, un programa con máx. 20 segmentos
  • Baja altura del aparato cuando se retira el panel de control
  • Volumen accesible significativamente ampliado
  • Recipiente de baño de acero inoxidable (aislado, con asas y grifo de desagüe)
  • Bomba interna LAUDA Varioflex con ocho niveles seleccionables
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor.
  • Sistema de refrigeración híbrido: eliminación del calor complementaria con agua de refrigeración
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -35 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 3,6 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 340 x 375 x 200 mm
    • Volumen del baño mín./máx.: 17,5/29,5 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 440 x 600 x 680 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración (etapas de la bomba):
      • 20 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • 10 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • 0 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • -10 °C (8), etanol; 0,58 kW
      • -20 °C (4), etanol; 0,35 kW
      • -30 °C (4), etanol; 0,16 kW
      • -35 °C (4), etanol; 0,1 kW
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, dos boquillas de 10 mm con tapón de rosca G 3/8 para agua de refrigeración
  • Especificaciones
    Tensión 230 V