Learn More
Lauda™ Baño de circulación de refrigeración/calefactador Pro RP 250 E con enchufe CEE7/7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16863090
Change view
Click to view available options
:
Baño de circulación de refrigeración/calefactador Pro RP 250 E con enchufe CEE7/7
Código de producto.
16863090 Baño de circulación de refrigeración/calefactador Pro RP 250 E con enchufe CEE7/7
1 options
Código de producto. 16863090 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L002494
Circulador termostático con la última tecnología de microprocesador, sistema de refrigeración integrado
  • Baño de circulación termostático con la última tecnología de microprocesador
  • Sistema de refrigeración integrado
  • Pantalla gráfica OLED brillante y de alto contraste
  • Programador integrado, un programa con máx. 20 segmentos
  • Funcionamiento con teclas de dirección y programables
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • La consola de comandos se puede desmontar y utilizar como control remoto
  • Diseño de torre con tamaño reducido
  • Bajo volumen de llenado que permite cambios rápidos de temperatura
  • Recipiente de baño de acero inoxidable aislado, con rebose y grifo de desagüe
  • Bomba LAUDA Varioflex (presión/succión) con ocho niveles seleccionables, conexiones traseras
  • Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Posibilidad de actualización con interfaz (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor.
  • Sistema de refrigeración híbrido: eliminación del calor complementaria con agua de refrigeración
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -50 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 2,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,7 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): M16x1
    • Ø de olivas de entrada/salida: 13 mm
    • Volumen de llenado mín.: 2,4 l
    • Volumen de llenado máx.: 4,4 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 300 x 430 x 675 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración (etapas de la bomba):
      • 20 °C (8), etanol; 1,5 kW
      • 10 °C (8), etanol; 1,44 kW
      • 0 °C (8), etanol; 1,2 kW
      • -10 °C (8), etanol; 0,84 kW
      • -20 °C (4), etanol; 0,54 kW
      • -30 °C (4), etanol; 0,29 kW
      • -40 °C (4), etanol; 0,11 kW
      • -45 °C (4), etanol; 0,04 kW
      • -50 °C (2), etanol; 0,02 kW
    • Accesorio estándar:
      • Dos tapones de rosca, dos tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba, dos boquillas de 10 mm con tapón de rosca G 3/8 para agua de refrigeración
  • Especificaciones
    Tensión 230 V