Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Código de producto. 10033292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
9 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10033292 1 Kit 9 g
1 options
Código de producto. 10033292 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P20495
 Artículo restringido
En stock
Kit de tinción de gel de lipopolisacárido Pro-Q™ Emerald 300
Molecular Probes' proprietary Pro-Q Emerald 300 and Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain Kits provide the most advanced technology available for detection of glycoproteins in gels and on blots. Gel staining is rapid and very sensitive. In less than three hours, it is possible to detect as little as 300 pg of glycoprotein per band, depending on the degree of glycosylation, making these stains at least 50-fold more sensitive than standard fuchsin staining.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Método de detección Fluorescente
Etiqueta o tinte Pro-Q Emerald 300
Cantidad 1 Kit
Molécula diana Lipopolisacárido
Línea de productos PRO-Q
Tipo de producto Kit de tinción de lipopolisacáridos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pro-Q Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid